Learn More
Wasser, CHROMASOLV™, für HPLC, Honeywell Riedel-de Hëan™
Artikelnummer. p-7111790
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
4 l
6 x 1 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
4 Liter
6 Stück
Artikelnummer. 15682870
Marke: Honeywell-Chromasolv 2707331L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CHROMASOLV™, für HPLC
  • Für HPLC und organische Synthese
  • Hochreine Mehrzwecklösungsmittel
  • Hohe Konsistenz von Charge zu Charge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7732-18-5
Summenformel H2O
Molekulargewicht (g/mol) 18.015
MDL-Nummer MFCD00011332
InChI-Schlüssel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym Wasser, Dihydrogenoxid, Destilliertes Wasser, Reinstwasser, Wasser Dampf, Steriles Wasser, Wasser, aufgereinigt, Wasser, entionisiert, Wasser, Mineral, Dihydrogenmonoxid
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC-Name Oxidan
SMILES O
Spezifikation
Extinktion max. 0.005 bei 400 nm, max. 0.005 bei 250 nm, max. 0.01 bei 210 nm, max. 0.01 bei 205 nm
Chemischer Name oder Material Wasser
Namenshinweis CHROMASOLV™, für HPLC
Siedepunkt 100 °C
CAS Max. % 100.0000%
Strukturformel H2O
Beilstein 2050024
Formelmasse 18.02
Güte HPLC
Verpackung Glasflasche
Dichte 1.000 g/ml bei 3.98 °C (Lit.)
Menge 1 l
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Wasser