Beschreibung
- Dieses zellkulturfähige Wasser wird kontinuierlich auf Endotoxine, mikrobielle Biolast und Metalle überwacht, um sicherzustellen, dass alle international akzeptablen Spezifikationen erfüllt werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Water |
| Molekulargewicht (g/mol) | Unknown |
| Reinheit (%) | Unbekannt |
| Güte | Zellkultur |
| Menge | 500 mL |