Learn More
Julabo™ Wasserbäder
Hochwertiges Wasserbad mit MIKROPROZESSOR-Technologie und einer Temperaturstabilität von ±0.2 °C. Julabo™ Wasserbäder verfügen über einen Spritzschutz, eine Tastatur zur Einstellung der Temperatur und eine LED-Temperaturanzeige für den einfachen Betrieb.
Brand: Julabo™ 9550112
Additional Details : Gewicht : 12.20000kg
Description
- Mikroprozessor-Technologie mit PID-Temperaturregelung
- Helle LED-Multianzeige
- Nahtlose, spritzwasserfeste Tastatur
- Spritzwasserfester Netzschalter
- Ablassschraube zum bequemen Entleeren des Bads
- Trockenlaufschutz/Sicherheitstemperatur festgelegt auf 130 °C
- Großes Angebot an Zubehör verfügbar, einschließlich einer abnehmbaren Makrolon Badabdeckung
- Frühwarnsystem für zusätzlichen Schutz der Proben
- Eine abnehmbare Makrolon Badabdeckung ist als Zubehör erhältlich
Specifications
5°C to 40°C | |
12 l | |
LED, digital | |
2 kW | |
Edelstahl | |
±0.2°C | |
0.1°C | |
15 Monate | |
32 cm | |
40 cm | |
32 cm | |
9.8 kg | |
2000 w |
Mikroprozessor | |
70°C | |
Routinemäßige Laboranwendungen, Temperaturregelung von Proben, Inkubationen, Dentalanwendungen, Mate | |
Reagenzglasgestelle, Makralon-Baddeckel | |
TW12 | |
99.9 °C | |
±0.2°C | |
32 x 40 x 28 cm | |
27 cm | |
28 cm | |
27 cm | |
230 V | |
50 Hz |