Learn More
Wasser, ACS-Reagenz, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Click to view available options
Menge:
500 ml
2.5 l
4 l
6 x 500 ml
4 x 2 l
4 x 4 l
Verpackung:
Glasflasche
Hartfaserkarton-Boxen
Poly-Flasche
Packungsgröße:
2.50 Liter
4 Liter
4 Stück
500 Milliliter
6 Stück
Beschreibung
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
- Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
- Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
- Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
- Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Wasser |
| Schmelzpunkt | 0 °C |
| Siedepunkt | 100 °C |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
| Beilstein | 2050024 |
| Formelmasse | 18.02 mol |
| Güte | ACS-Reagenz |
| Verpackung | Glasflasche |
| Dichte | 1.000 g/ml bei 3.98 °C |
| Menge | 4 x 4 l |