Learn More
Wasser mit 0.1 Vol.-% Trifluoressigsäure, Optima™ LC/MS-Qualität, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11900379 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
Verpackung:
Glasflasche
Weithalsflasche, braun
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
4 Liter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11900379 4 L Glasflasche 4 Liter
10362055 500 mL Glasflasche -
10311725 1 L Weithalsflasche, braun 1 Liter
10516625 2.5 L Weithalsflasche, braun 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11900379 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. LS1194
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
  • Ideale Mischung aus hochreinen mobilen Phasen für LC/MS- und UHPLC-UV-Anwendungen
  • Vorgemischt für Anwenderfreundlichkeit
  • Niedriger Metallionen-Anteil für minimale Metallkontamination
  • TFA ist ein übliches Additiv für die mobile Phase, das als Ionenpaar-Reagenz fungieren kann
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7732-18-5 , 76-05-1
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Spezifikation
Extinktion Report AU at 210nm, Report AU at 220nm, Report AU at 230nm, Report AU at 254nm
Chemischer Name oder Material 0.1% Trifluoroacetic Acid in Water (v/v)
Namenshinweis Solvent Blends
Prozentgehaltsbereich 99.0 to 103.0 %
Summenformel C2HF3O2
MDL-Nummer MFCD00004169
Merck Index 15, 9847
Synonym trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
InChI-Schlüssel DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
IUPAC-Name Trifluoressigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 114.02
Reinheit (%) 0.095 to 0.105% (v/v) Trifluoroacetic Acid
Güte OPTIMA™ LC-MS
Verpackung Glasflasche
Rückstand nach Verdampfung ≤1ppm
Menge 4 L
Physikalische Form Flüssig