missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Water with 0.1% TFA, LC/MS grade, Thermo Scientific

Artikelnummer. p-200109911 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
4 L
Packungsgröße:
2.50 Liter
4 Liter
500 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30280961

Marke: Thermo Scientific TL01190500

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
  • Ideal high purity mobile phase blend for LC/MS and UHPLC-UV applications
  • Pre-mixed for ease-of-use
  • Low metal ion content to ensure minimal metal contamination
  • TFA is a common mobile phase additive that can function as an ion pair reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Güte LC-MS
Menge 500 mL
Form Liquid
Reagenztyp Solvent Mixture
Zur Verwendung mit Liquid Chromatography, Mass Spectrometry
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt