missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Water with 0.1% TFA, LC/MS grade, Thermo Scientific
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
4 L
Packungsgröße:
2.50 Liter
4 Liter
500 Milliliter
Beschreibung
- Ideal high purity mobile phase blend for LC/MS and UHPLC-UV applications
- Pre-mixed for ease-of-use
- Low metal ion content to ensure minimal metal contamination
- TFA is a common mobile phase additive that can function as an ion pair reagent
Spezifikation
Spezifikation
| Güte | LC-MS |
| Menge | 4 L |
| Form | Liquid |
| Reagenztyp | Solvent Mixture |
| Zur Verwendung mit | Liquid Chromatography, Mass Spectrometry |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction