Learn More
Wasser mit 0.1 % Ameisensäure (v/v), Optima™ LC/MS-Gütegrad
Artikelnummer. 11940379 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
Verpackung:
Glasflasche
Weithalsflasche, braun
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
4 Liter
500 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11940379 4 L Glasflasche 4 Liter
10429474 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
10229884 1 L Weithalsflasche, braun 1 Liter
10188164 2.5 L Weithalsflasche, braun 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11940379 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. LS1184
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
  • Ideale Mischung aus hochreinen mobilen Phasen für LC/MS- und UHPLC-UV-Anwendungen
  • Vorgemischt für Anwenderfreundlichkeit
  • Niedriger Metallionen-Anteil für minimale Metallkontamination
  • Ameisensäure (FA) ist ein häufig vorkommendes, mobiles Phasenadditiv, das Protonen für die LC/MS-Analyse bereitstellt.
  • FA ist auch ein bewährtes Mittel zum Verbessern der Peakformen resultierender Trennungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7732-18-5 , 64-18-6
Summenformel H2O
Molekulargewicht (g/mol) 18.015
MDL-Nummer 3297
InChI-Schlüssel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC-Name Oxidan
SMILES O
Spezifikation
Extinktion 0.01 AU max. at 254nm, 0.55 AU max. at 230nm, 0.85 AU max. at 220nm, 1.25 AU max. at 210nm
Chemischer Name oder Material 0.1% Formic Acid in Water (v/v)
Namenshinweis Solvent Blends
pH 2
Siedepunkt 100 °C
Prozentgehaltsbereich ≥99.0 %
Merck Index 15, 4269
Güte OPTIMA™ LC-MS
Verpackung Glasflasche
Rückstand nach Verdampfung 1ppm max.
Dichte 1g/cm³
Menge 4 L
Physikalische Form Flüssig