Learn More
Wasser mit 0,1 % Ameisensäure, LC/MS-Qualität, Thermo Scientific
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30280971 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 L
4 L
5 L
Packungsgröße:
2.50 Liter
4 Liter
5 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30280971 5 L 5 Liter
30280958 2.5 L 2.50 Liter
30280951 4 L 4 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30280971 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. TL01180500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
  • Ideal high purity mobile phase blend for LC/MS and UHPLC-UV applications
  • Pre-mixed for ease-of-use
  • Low metal ion content to ensure minimal metal contamination
  • Formic acid (FA); common mobile phase additive that provides protons for LC/MS analysis
  • FA is also known to improve the peak shapes of resulting separation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Güte LC-MS
Menge 5 L
Form Flüssig
Reagenztyp Lösungsmittelmischung
Zur Verwendung mit Flüssigkeitschromatographie, Massenspektrometrie