Learn More
Wasser mit 0.1% Ameisensäure, CHROMASOLV™ LC-MS, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Menge:
1 L
4 x 4 l
Packungsgröße:
1 Liter
4 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Wasser mit 0.1 % Ameisensäure |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
| Formelmasse | 18.02 mol |
| Menge | 4 x 4 l |