Learn More
Wasser mit 0,05 % Trifluoressigsäure (TFA), Optima LC/MS-Qualität, Fisher Chemical
Artikelnummer. 30117578 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
4 L
Packungsgröße:
4 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30117578 4 L 4 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30117578 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. LS1154
Black Friday beginnt hier
Verwenden Sie den Aktionscode 27984
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ideale hochreine mobile Phase für LC-MS- und UHPLC-UV-Anwendungen, insbesondere für die Trennung von Proteinen und Peptiden.
  • Geeignet für LC-MS und UHPLC-UV
  • Ein niedrigerer TFA-Gehalt verbessert die Trennungen durch Minimierung der Ionenunterdrückung.
  • Die vorgemischte mobile Phase vereinfacht die Probenvorbereitung und lässt mehr Zeit für die Durchführung und Analyse der Proben.
  • Getestet auf das Fehlen von Proteasen, die die Protein- oder Peptidanalyse beeinträchtigen könnten.
  • TFA ist ein häufig verwendeter mobiler Phasenzusatz und Ionenpaar-Reagenz in der Chromatographie.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Güte OPTIMA LC-MS
Menge 4 L
Form Flüssig
Reagenztyp Wasser mit 0,05 % Trifluoressigsäure
CAS 7732-18-5
Verpackung Glasflasche
Nur für Forschungszwecke vorgesehen