Learn More
Kartell SpA Uhrglasschalen
Artikelnummer. 10061071
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Durchmesser (metrisch):
60 mm
79 mm
100 mm
120 mm
Pakningsstørrelse:
10 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Pakningsstørrelse
10061071 60 mm 10 Stück
10746192 79 mm 10 Stück
10356111 100 mm 10 Stück
10448842 120 mm 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10061071 Leverandør Kartell SpA Leverandørnr. 0045200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.00 CHF
    12.73 CHF / 10 Stück
    Sparen 1.27 CHF
    9% Rabatt
Lager vorrätig
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Sehr stabile Kunststoffgläser mit geformtem Boden
  • Polypropylen
  • Autoklavierbar
Tekniske data
Autoklavierbar Autoklavierbar
Bodenform Rund
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Material Polypropylen
Sterilität Unsteril
Oberflächenbehandlung Standard
Typ Uhrglas
Durchmesser (metrisch) 60 mm
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.