Learn More
Rogo Sampaic™ Uhrenglasschalen, geschliffener Rand, 70 mm
Artikelnummer. 11758094
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
70 mm
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
11758094 70 mm 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11758094 Lieferant Rogo Sampaic™ Lieferanten-Nr. KBN004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.10 CHF
    10.42 CHF / 10 Stück
    Sparen 69.68 CHF
    86% Rabatt
Verfügbar ab: 14-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Konkave Uhrengläser aus Glasteilen, die geschliffene Kanten aufweisen.
Diese Endo Glassware Uhrengläser sind konkav und bestehen aus Glasteilen, die geschliffene Kanten aufweisen.
Kann verwendet werden als:
  • Wägeschalen
  • Zum Trocknen von nassen Feststoffen
  • Zur Beobachtung kleiner wirbelloser Tiere unter einem Stereomikroskop
  • Als Empfänger in der Ölverkostung
  • Als Deckel für Becher, Kolben und andere Empfänger
Spezifikation
Material Glas
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Verdampfen von Flüssigkeiten oder Wägen von Proben
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,78 in.
Durchmesser (metrisch) 70 mm