Learn More
BOLA Watch Dishes
Click to view available options
:
11 mm height
Beschreibung
Convex shape
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Bodenform | Flat |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Sterilität | Non-sterile |
| Typ | Watch Glass |
| Durchmesser (metrisch) | 100 mm |