Learn More
SCAT Entsorgungs-Set, V2.0
Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Click to view available options
Typ:
Set 1
Set 2
Set 3
Set 4
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Aus hochwertigem und elektrisch leitfähigem HDPE-Material
- Mit Erdungskabel zur Ableitung der elektrischen Ladung
- Mit Spritzschutz und abnehmbarem Sieb für sicheres Befüllen
- Sets bestehen aus Kugel- oder Deckeltrichtern für individuelle Anwendungen
- 10 oder 20 l Entsorgungsbehälter mit mechanischen Füllstandsanzeigen
- Kann optional mit Auffangschale kombiniert werden
Alle Kanister und Trichter sind über ein S60/61-Gewinde verbunden und ihre Komponenten sind perfekt aufeinander abgestimmt.
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | Trichter mit Kugel Arnold, V2.0, S60/61, PE-HD elektrostatisch leitfähig, mit Lanze (220 mm), Spritzschutz, abnehmbarem Sieb und Erdungskabel (317621), 20 l Kanister, S60/61, mit Schwimmer, elektrostatisch leitfähig HDPE (108043) |
| Material | HDPE, elektrostatisch leitfähig |
| Gewindegröße | S60/61 |
| Typ | Set 4 |