Learn More
Haleco™ Waste Disposal Bags
Artikelnummer. p-8002896
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 l
100 l
Packungsgröße:
200 Stück
Artikelnummer. 12536239
Marke: Haleco™ SACG100ST
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 l
Farbe Grau
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Anwendung) Multi-purpose
Material LDPE
Dicke (metrisch) 50 μm
Länge (metrisch) 950 mm
Breite (metrisch) 820 mm
Gewicht (metrisch) 14.3 kg
Produkttyp Garbage Bag