Learn More
ratiolab™ Waste Disposal Bag
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
500 x 300 mm
800 x 600 mm
Kapazität (metrisch):
6 l
32 l
Temperaturbereich (metrisch):
121 °C
134 °C
Packungsgröße:
500 Stück
Beschreibung
- Autoclavable for 20 min.
- When autoclaving, the bag must not be completely closed
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Kapazität (metrisch) | 6 l |
| Farbe | Clear |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Disposal of Contaminated Labware |
| Material | Polypropylene |
| Dicke (metrisch) | 50 μm |
| Menge | 500 Bags/Box |
| Temperaturbereich (metrisch) | 121 °C |
| Abmessungen (L x B) | 500 x 300 mm |
| Produkttyp | Waste Disposal Bag |