Learn More
Tork Mülleimer, White
Artikelnummer. 31908326 Alle ansehen Tork Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
50 L
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (angloamerikanisch) Packungsgröße
31908326 50 L 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31908326 Lieferant Tork Lieferanten-Nr. 563000
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Abfallbehälter ist ideal für viele Waschräume und kann flexibel an der Wand oder am Boden montiert werden, um Platz und Bedürfnisse zu erfüllen.
  • Erhöhen Sie die Hygiene und Sicherheit mit einem optionalen weich schließenden Deckel.
  • Leicht zu reinigen reduziert den Wartungsaufwand.
  • Versteckte Mülltonnenfolie sorgt für ein ordentliches Finish.
  • Wählen Sie aus einer Vielzahl flexibler Montageoptionen für Wand oder Boden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 50 L
Farbe Weiß
Abmessungen (L x B x H) 651 x 401 x 313 mm
Höhe (metrisch) 313 mm
Länge (metrisch) 401 mm
Menge 1
Gewicht (angloamerikanisch) 183,6 oz..
Gewicht (metrisch) 5205 g
Breite (metrisch) 651 mm
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Breite (angloamerikanisch) 25,62 in.
Länge (angloamerikanisch) 15,78 in.
Höhe (angloamerikanisch) 12,3 in.
Verpackung /Karton
Material Kunststoff
Produkttyp Abfallbehälter