Learn More
SI Analytics™ Abfall-Basissatz
SI Analytics Waste Basic Set VZ 8606 mit 2,00 ml-Abfallflasche.
Marke: SI Analytics™ 1063833
Additional Details : Gewicht : 2.00000kg
Beschreibung
- Röhrchen VZ 8608 und VZ 8609
- 2000 ml-Abfallflasche
- Flaschenverschluss VZ 6240
- PTFE-Manschette mit NS 29
Spezifikation
2000 ml-Abfallflasche, Flaschenverschluss VZ 6240 | |
PTFE | |
Röhrchen VZ 8608 und VZ 8609 | |
2,0 kg |