Learn More
Waschlösung (konzentriert), Thermo Scientific™
Waschlösung (konzentriert)
Marke: Thermo Scientific R1621
Additional Details : Gewicht : 0.19000kg
Beschreibung
Thermo Scientific GeneJET Waschlösung (konzentriert) ist eine Komponente des GeneJET Plasmid MiniPrep Kits (K0491/K0492) und separat erhältlich. Lieferung in 180 ml-Aliquoten.Spezifikation
Waschpuffer | |
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, DNA-Extraktion, Plasmid-DNA-Aufreinigung, midiprep | |
180 mL |
Wash Solution II, 180mL, Concentrated, Liquid, Wash Buffer, Used For DNA Extraction | |
Liquid | |