Learn More
Macherey-Nagel™ Waschplatte
Artikelnummer. 11982542
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
4/Packung
Packungsgröße:
4 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11982542 4/Packung 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11982542 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 740479
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.40 CHF
    38.02 CHF / 4 Stück
    Sparen 9.38 CHF
    19% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
96 Well-Mikrotiterplatten für einfachere Trocknung der NucleoSpin 8/96 Bindungsstreifen/-platten und zur Minimierung des Risikos einer Kreuzkontamination.
  • Minimiert das Risiko einer Kreuzkontamination
  • Für einfaches Trocknen
  • Bei 18 bis 25 °C °lagern.
Spezifikation
Beschreibung Bei 18 bis 25 °C lagern
Menge 4/Packung
Zur Verwendung mit (Geräte) 96-Well-Platten