Learn More
Macherey-Nagel™ Waschpuffer MBL3 für NucleoMag™ Blut
Click to view available options
Menge:
1000 mL
Packungsgröße:
1000 Milliliter
Beschreibung
NucleoMag™ Blut 200 μl/3 ml-Kits
- Auf Magnet-Beads basierende Isolierung genomischer DNA aus Vollblut
- Das Einröhrchen-Verfahren minimiert das Risiko einer Kreuzkontamination
- Kleine Elutionsvolumina: > 50 μl (200μl-Kit),>1 ml (3 ml-Kit)
- Vollständige Verarbeitung bei Raumtemperatur möglich
- Einfache Anpassung an die automatisierte Anwendung oder manuelle Verarbeitung
- Gleichbleibend hohe Erträge genomischer DNA
- Verwenden Sie Vollblut, frisch oder gefroren, EDTA- oder Citrat-behandelt
- Downstream-Prozesse: PCR, Echtzeit-PCR, Southern Blotting, alle Arten enzymatischer Reaktionen
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Waschpuffer MBL3 |
| CAS | 64-17-5 |
| Farbe | Farblos |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Schnelle Isolierung genomischer DNA aus Vollblut |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | NucleoMag™ Blut 200 μl/3 ml-Kits |
| pH | 5,0 bis 6,0 |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | 1000 mL |
| Zusammensetzung | Ethanol; Natriumperchlorat; Wasser |
| Geruch | Alkoholisch |