Learn More
Invitrogen™ Wash Buffer B for Dynabeads™ mRNA Purification Kits
Artikelnummer. 15677708
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 x 60 ml
Packungsgröße:
60 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15677708 1 x 60 ml 60 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27970
Artikelnummer. 15677708 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 11900D
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27970
Dieser Waschpuffer B ist in den folgenden Dynabeads™ mRNA-Aufreinigungs-Kits enthalten.
Dieser Waschpuffer B ist in den folgenden Dynabeads™ mRNA-Aufreinigungs-Kits enthalten: Kat.- Nr. 61006, 61011, 61012 und 61021. Er wird separat für Anwendungen bereitgestellt, für die mehr Waschlösung erforderlich ist, als im Kit enthalten ist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 1 x 60 ml, lagern (bei 2 °C bis 8 °C)
Verpackungsart Kit
Produkttyp Waschpuffer B
Produktlinie Dynabeads
Menge 1 x 60 ml
Versandbedingung Raumtemperatur