Learn More
Invitrogen™ Wash Buffer A for Dynabeads™ mRNA Purification Kits
Artikelnummer. 15860853
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 x 60 ml
Packungsgröße:
60 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15860853 1 x 60 ml 60 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15860853 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. A33565
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Waschpuffer A ist in den folgenden Dynabeads™ mRNA-Aufreinigungskits enthalten.
Dieser Waschpuffer A ist in den folgenden Dynabeads™ mRNA-Aufreinigungskits enthalten (Bestell- Nr. 61011, 61012 und 61021). Sie sind für Anwendungen, die mehr Waschpuffer A benötigen als im Kit enthalten ist, gesondert erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 1 x 60 ml, lagern (bei 2 °C bis 8 °C)
Produktlinie Dynabeads
Menge 1 x 60 ml
Versandbedingung Raumtemperatur