Learn More
Thermo Scientific™ Waschpuffer, 1.0 % Triton™ X-100, pH-Wert 8.0
Click to view available options
Menge:
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
250 Milliliter
500 Milliliter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Puffer |
| Farbe | Farblos |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Aufreinigung von GST-Fusionsproteinen |
| pH | 8 |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | 250 ml |