Learn More
Brady™ Warnung-Tags: Nicht betreiben
Gibt an, wer für die Platzierung einer Sperre verantwortlich ist und wer berechtigt ist, diese zu entfernen oder Änderungen daran vorzunehmen.
Marke: Brady™ 225407
Additional Details : Gewicht : 0.22000kg
Beschreibung
- Die Etiketten bestehen aus flexiblem Polyester, das beständig gegen Wasser, Öl und extreme Temperaturen ist.
- Sie können einfach mit einem Kugelschreiber oder Filzstift einfach die matte Oberfläche schreiben.
Spezifikation
Rot auf weiß | |
110 mm | |
50 mm |
Polyester | |
Kabelbinder |