Learn More
Brady™ Sperrkette
Made of durable polyethylene, Bradylink™ Warning Chains are a decorative alternative to metal chains.
Marke: Brady™ 278270
138.70 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24132" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Made of durable polyethylene, Bradylink™ Warning Chains are a decorative alternative to metal chains.
- Chains are color coded to match Bradylink™ Warning Posts and have a special link design that prevents kinking.
- Note: Bradylink Chains are not intended to support heavy objects and are recommended for indoor use only.
- Package includes chain only (stanchions sold separately).
- The Bradylink™ Warning Post System is non-conductive so it can be safely used in electrically hazardous areas.
Spezifikation
Warnkette | |
Schwarz/Gelb | |
Brady Warnkette | |
Dekorative Alternative zu Metallketten | |
50 mm | |
25 m | |
1.1 in. |
BRADYLINK WARNING CHAIN BLK/YE 25Mx8MM | |
Polyethylen | |
25 m x 28 mm x 50 mm | |
1.97 in. | |
82 ft. | |
Je 1 | |
28 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Sperrkette > Farbe:Schwarz und gelb
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur