Learn More
SpotSee WarmMark™ Long Run Ascending Time-Temperature Indicator
WarmMark™ Long Run monitors temperatures during shipping and storage, indicating if goods experience unacceptable conditions. These reliable temperature indicators provide visual evidence of exposure to unacceptable temperature levels.
Marke:  SpotSee WL 31/88
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17804086
  • 310.00 CHF / 100 Packungen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Beschreibung
  • Cost Effective Time/Temperature indicator
  • Monitor time above 10°C
  • Indicate if temperature exceeded for up to 5 days
  • Field-armable with pull tab
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SpotSee WarmMark™ Long Run Ascending Time-Temperature Indicator > Time-temperature Indicator; Temperature: 31°C, Exposure Time: 5 days