Learn More
SpotSee WarmMark™ Aufsteigender Zeit-Temperatur-Indikator
Beschreibung
- Kosteneffizienter Zeit-/Temperaturindikator
- Überwachungszeit über 26 °C
- Geben Sie an, ob die Temperatur 48 Stunden lang überschritten wurde.
- Einzelfenster
- Feldaktivierbar mit Zuglasche
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | REACH |
| Abmessungen (L x B x H) | 46 x 19 x 1.5 mm |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Überwachung der Kühlkette in der Pharma-/Life-Science-Branche |
| Höhe (metrisch) | 1.5 mm |
| Enthält | Gebrauchsanweisung, Konformitätsbescheinigung |
| Länge (metrisch) | 46 mm |
| Material | Papier, Acrylklebstoff |
| Produkttyp | Aufsteigender Zeit-Temperatur-Indikator |
| Beschreibung | Geben Sie an, ob die Temperatur 48 Stunden lang überschritten wurde. |
| Mehr anzeigen |