Learn More
Waring™ 4L VAR.SPEED BLENDER W/SS CONTAINER 2 HANDLES+LID
Artikelnummer. 15120343
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 mL
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
15120343 4 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15120343 Lieferant Waring™ Lieferanten-Nr. CB15VE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Produkttyp Variable Speed Commercial Blender with Timer
Geschwindigkeit Variable 3-Speed
Kapazität (metrisch) 4 mL