Learn More
Tork Wandmontierter Wischpapierspender Washstation W6
Artikelnummer. 30243805 Alle ansehen Tork Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Durchscheinendes Blau
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
30243805 Durchscheinendes Blau 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30243805 Lieferant Tork Lieferanten-Nr. 651420
Sicherheit beginnt hier: Sparen Sie bis zu 60 %
Verwenden Sie den Aktionscode 28008
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Tork Der Washstation Dispenser in Performance Design ist ein Einzelpapierwischtuchspender, der eine hohe Wasserbeständigkeit aufweist und ein großes Nachfüllvolumen ermöglicht.
  • Verbessern Sie die Hygiene in Lebensmittelproduktionsbereichen mit diesem wasserbeständigen Spender, der abgesprüht werden kann.
  • Spart Zeit für die Mitarbeiter, da der praktische Papierrollenspender während der Desinfektion nicht entfernt werden muss.
  • Kürzere Wartungszeiten – die größeren Rollen und die Einzelentnahme ermöglichen längere Intervalle zwischen den Nachfüllungen des Spenders.
  • Kosten und Abfall reduzieren – papiersparende Einzelentnahme bedeutet, dass die Mitarbeiter nur das entnehmen, was sie benötigen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Spender für Wischtücher
Farbe Durchscheinendes Blau
Alternate Part Number 7322541437989
Länge (metrisch) 31.9 cm
Breite (metrisch) 26.8 cm
Höhe (metrisch) 45.9 cm
Aufnahmevermögen Wischtücher
Material Kunststoff
Mounting Wandbefestigung
No. of Compartments 1
Product Style Klappdeckel