Learn More
Esculape Laboratoire™ Wall First Aid Kits
Artikelnummer. 11798373
Ansicht ändern
Click to view available options
Höhe (metrisch):
6 cm
9 cm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch) Packungsgröße
11798373 9 cm 1 Stück
11788373 6 cm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11798373 Lieferant Esculape Laboratoire™ Lieferanten-Nr. 719 01 02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    219.45 CHF
    39.51 CHF / 1 Stück
    Sparen 179.94 CHF
    81% Rabatt
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Tiefe (metrisch) 20 cm
Länge (metrisch) 26 cm
Produkttyp Wall First Aid Kit
Farbe White
Enthält 2 Gas band 3m x 7cm, 2 Extensible web 3m x 7cm, 3 Anti-compress shots, 10 Sterile compresses 20 x 20, Doigtier, Guide first aid, 6 number of clips, scissors, Pair of Vinyl gloves, Sterile pressure dressing 2.5m x 10cm, sterile pressure dressing 2.5 x 6cm,
Menge 1 Ea.
Höhe (metrisch) 9 cm