Learn More
Esculape Laboratoire™ Wall First Aid Kits
Artikelnummer. 11788373
Ansicht ändern
Click to view available options
Höhe (metrisch):
6 cm
9 cm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch) unitSize
11788373 6 cm -
11798373 9 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11788373 Lieferant Esculape Laboratoire™ Lieferanten-Nr. 716 01 05
Verfügbar ab: 07-08-2026
Spezifikation
Tiefe (metrisch) 13 cm
Länge (metrisch) 18 cm
Produkttyp Wall First Aid Kit
Farbe White
Enthält 1 Gas band 3m x 7cm, 1 Extensible web 3m x 7cm, 4 Alcoholic compresses, 2 Anti-compress shots, 2 Mosquito compress, 5 Sterile compresses 20 x 20, Guide first aid, 4 number of clips, scissors, Pair of Vinyl gloves, Sterile pressure dressing 2.5m x 10cm, st
Menge 1 Ea.
Höhe (metrisch) 6 cm