Learn More
BICASA Wandbank der MECC-Serie mit Spülbecken
Artikelnummer. 30057591 Alle ansehen BICASA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
600 x 930 x 900 mm
1200 x 900 x 930 mm
600 x 2100 x 900 mm
1200 x 900 x 2100 mm
Farbe:
Anthrazit
Blau
Rot
Packungsgröße:
1 Stück
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) Farbe unitSize
30057591 600 x 930 x 900 mm Anthrazit 1 Stück
30057556 600 x 930 x 900 mm Blau 1 Stück
30057608 600 x 930 x 900 mm Rot 1 Stück
30057539 600 x 2100 x 900 mm Anthrazit 1 Stück
30057590 600 x 2100 x 900 mm Blau 1 Stück
30057548 600 x 2100 x 900 mm Rot 1 Stück
30057573 1200 x 900 x 930 mm Anthrazit 1 Stück
30057550 1200 x 900 x 930 mm Blau 1 Stück
30057574 1200 x 900 x 930 mm Rot 1 Stück
30057559 1200 x 900 x 2100 mm Anthrazit 1 Stück
30057544 1200 x 900 x 2100 mm Blau 1 Stück
30057586 1200 x 900 x 2100 mm Rot 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 30057591 Lieferant BICASA Lieferanten-Nr. MS.0600.900.930.PPA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wandbank MECC Serie mit Spüle, komplett mit seitlichen Sockeln, MECC Service-Rückwand, C-Rahmen-Seitenstütze, Querstange, PP-Spülenarbeitsplatte mit 1 Becken, Wassermischer, Augendusche und Lochwand.
  • Labortische der Serie MECC
  • PEDESTALE: Aluminiumprofil (150 x 25 mm und 150 x 50 mm) mit vertikalen Schlitzen
  • DIENST-SPINDE: Modularer Stahlrahmen, der an den Sockeln in unterschiedlichen Höhen montiert wird, mit horizontalen Versorgungspaneelen in horizontalen Reihen
  • Kanalstruktur mit Durchgang für Rohrleitungen und Leitungen
  • NUTZSTREIFEN: vorgebohrtes Metallband auf Arbeitsflächenhöhe
  • VERSORGUNGSPANEELE: Geformte Polypropylen-PP-Harzabdeckung (V0 flammhemmend - IEC 60695-11-10 / -20)
  • C-FRAME-WORKSTATIONS: zertifiziert gemäß EN 13150:2001 und BRG 234/09.06
  • Rahmennivellierstützen aus C-Stahlrohren – Horizontale Querträger – Seitliche Metallbleche
  • ARBEITSPLATTEN: Unabhängige Einheiten – über dem C-FRAME installiert und befestigt
  • FARBEN: METALL: Hellgraue matte, bonderisierte Polyurethan-Pulverbeschichtung
  • VERSORGUNGS-MECC-VERTEILER: Silbergrau (Frontkennzeichen) – ABS Elektrische Panel-Heckbox: Schwarz
  • FEUERHEMMENDE SPANPLATTEN 19 mm Platten: Hellgrau (2 dekorativ)
  • TAPS: Am Turm – Epoxidpulverbeschichtung – Hellgraue Farbe
  • Verschließen auf der Sicherungsleiste oder auf der Arbeitsplatte mit gewindeter Einlasshülse und Sicherungsmutter
  • Flüssigkeitsidentifikation (Griff gemäß EN13792:2000)
  • REAGENSHALTER-REGAL: beschichtetes Metall – Ausheber
  • PEGBOARD: Kunststoff (Acryl-Ständer) Panel
Bitte konsultieren Sie Ihr Facility Management und das Projektdesignteam für die Installation in Ihrem Labor. Der Artikel wird als eigenständiges Produkt verkauft, ohne die Installation.
Spezifikation
Produkttyp Wandbank
Farbe Anthrazit
Abmessungen (L x B x H) 600 x 930 x 900 mm
Material Stahl