Learn More
Uvex™ Bundjacke 8865-anthrazit
Click to view available options
Größe:
106/110
40/42
44/46
48/50
52/54
56/58
60/62
64/66
90/94
98/102
Beschreibung
- Farbe: Anthrazit
- Material:65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 250 g/m², körperbindig
- Dies ist eine nach physiologischen Aspekten optimierte Jacke mit sportlicher Stilausrichtung und ergonomisch platziertem Stretcheinsatz.
- Kontrastfarbige Einsätze sind das optische Highlight.
- Ergonomischer Schnitt, vorgeformte Ellbogen für perfekte Passform, große Stretchzonen im Schulter- und Armbereich für mehr Bewegungsfreiheit; viele verschiedene Taschen bieten ausreichend Stauraum, weitenverstellbarer Saum und Armabschluss durch Druckknöpfe, verlängerte Rückenpartie für mehr Sicherheit im Nieren- und Lendenbereich, geeignet für die industrielle Wäscherei
- Öko-Tex Standard 100
- Größen:40/42 - 64/66, 90/94 - 106/110
- Pflegeanleitung:Bei 60 °C waschbar, nicht bleichen, Bügeln:II Punkte, Trockenreinigung:P, Wäschetrockner:I Punkt, für industrielle Wäsche geeignet
Spezifikation
Größe | 90/94 |
Geschlecht | Herren |
Farbe | Grau |
Verschlusstyp | Reißverschluss |
Einwegprodukt | Nein |
Dicke | 245 g/m² |