Learn More
Uvex™ Weste 7427-nachtblau
Artikelnummer. 17267061 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
XL
2XL
3XL
5XL
6XL
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17267061 M 1 Stück
17207071 5XL 1 Stück
17217071 6XL 1 Stück
17247061 XS 1 Stück
17257061 S 1 Stück
17277061 XL 1 Stück
17287061 2XL 1 Stück
17297061 3XL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17267061 Lieferant Uvex™ Lieferanten-Nr. 8970810
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81.70 CHF
    73.36 CHF / 1 Stück
    Sparen 8.34 CHF
    10% Rabatt
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die uvex suXXeed-Kollektion trifft alles auf den Punkt: durchdachte Funktionalität, sportliches Design, spannende Farbkontraste, ungewöhnliche Materialkombinationen und ein Schnitt, der wie angegossen sitzt. Kann sowohl in industriellen und Metallverarbeitungsbereichen als auch zur Freizeit getragen werden.
  • Weste
  • Material: 97 % Polyester, 3 % Elasthan ca. 300 g/m²
  • Die moderne und sportliche Softshell-Weste zeichnet sich durch maximale Atmungsaktivität und Windbeständigkeit aus.
  • Ideale Weste für intensive Arbeiten in kühlen Umgebungen.
  • 4-Wege-Stretch-Material für optimale Passform und dauerhaftes Wohlbefinden
  • Taschen in den Nähten bieten ausreichend Stauraum, verlängertes Rückenteil für mehr Sicherheit im Nierenbereich, ideal als zweite Lage oder als Ersatz für eine Jacke, geeignet für die industrielle Wäsche
  • Öko-Tex Standard 100
  • Größen: 40/42 - 64/66
  • Pflegeanleitung: (Stand: 19.09.2011) °Waschbar bei 30 °C (Schonwaschgang), Chlorierung verboten, Bügeln verboten, chemische Reinigung verboten, Trocknergeeignet: I Punkt, für industrielle Wäsche geeignet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlusstyp Reißverschluss
Produkttyp Kältebeständige Weste
Farbe Blau
Größe M
Dicke (metrisch) 245 g/m²