Learn More
Uvex™ Weste 7427-graphit
Artikelnummer. 17257071 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17257071 L 1 Stück
17227071 XS 1 Stück
17237071 S 1 Stück
17247071 M 1 Stück
17267071 XL 1 Stück
17277071 2XL 1 Stück
17287071 3XL 1 Stück
17297071 4XL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17257071 Lieferant Uvex™ Lieferanten-Nr. 8970911
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81.70 CHF
    73.36 CHF / 1 Stück
    Sparen 8.34 CHF
    10% Rabatt
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die uvex suXXeed-Kollektion trifft alles auf den Punkt: durchdachte Funktionalität, sportliches Design, spannende Farbkontraste, ungewöhnliche Materialkombinationen und ein Schnitt, der wie angegossen sitzt. Kann sowohl in industriellen und Metallverarbeitungsbereichen als auch zur Freizeit getragen werden.
  • Weste
  • Material: 97 % Polyester, 3 % Elasthan ca. 300 g/m²
  • Die moderne und sportliche Softshell-Weste zeichnet sich durch maximale Atmungsaktivität und Windbeständigkeit aus.
  • Ideale Weste für intensive Arbeiten in kühlen Umgebungen.
  • 4-Wege-Stretch-Material für optimale Passform und dauerhaftes Wohlbefinden, Taschen in den Nähten bieten ausreichend Stauraum, verlängertes Rückenteil für mehr Sicherheit im Nierenbereich, ideal als zweite Lage oder als Ersatz für eine Jacke, geeignet für die industrielle Wäsche
  • Öko-Tex Standard 100
  • Größen: 40/42 - 64/66
  • Pflegeanleitung: (Stand: 19.09.2011) °Waschbar bei 30 °C (Schonwaschgang), Chlorierung verboten, Bügeln verboten, chemische Reinigung verboten, Trocknergeeignet: I Punkt, für industrielle Wäsche geeignet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlusstyp Reißverschluss
Produkttyp Kältebeständige Weste
Farbe Grau
Größe L
Dicke (metrisch) 245 g/m²