Learn More
Heinz Herenz WA5 Holzapplikator, einzelnes Wattestäbchen, einzelne Spitze
Artikelnummer. 15331464
Ansicht ändern
Click to view available options
Spitzentyp:
Ein Ende
Packungsgröße:
1000 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spitzentyp Packungsgröße
15331464 Ein Ende 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15331464 Lieferant Heinz Herenz Lieferanten-Nr. 1031618
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.35 CHF
    64.28 CHF / 1000 Stück
    Sparen 29.07 CHF
    31% Rabatt
Verfügbar ab: 22-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
WA5 Holzapplikator mit einem einzelnen Wattestäbchen.
Wir bieten eine breite Palette steriler und unsteriler Tupfer an:
  • Applikator für Holz, PS, PP, Aluminium oder Papier
  • Jedes Exemplar ist in verschiedenen Längen erhältlich.
  • Mit Kopf aus Baumwolle, Viskose, Polyester oder Schaumstoff
  • Durchmesser der Köpfe: klein, mittel oder groß
  • Dies garantiert, dass für jede spezielle Anwendung das richtige Instrument zur Verfügung steht.
  • Beispielsweise werden Wattestäbchen für die Anwendung durch HNO-Ärzte empfohlen.
  • Unsere sterilen Wattestäbchen sind alle einzeln verpackt.
Bitte beachten Sie im medizinischen Bereich:
  • Nur zum einmaligen Gebrauch geeignet
  • Nur für die Verwendung durch medizinisches Fachpersonal
  • Diese Applikatorgröße: Ein einzelnes Wattestäbchen ist 5 x 25 bis 30 mm groß, ein Holzstäbchen 200 x 3 mm.
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Sterilität Unsteril
Applicator Material Wooden
Griffmaterial Holz
Produkttyp Wattestäbchen, Applicator
Spitzenmaterial Baumwolle
Spitzentyp Ein Ende
Durchmesser (metrisch) Spitze 5mm
Länge (metrisch) 35mm
Menge 100Bag