Learn More
Heinz Herenz WA2 Holzapplikator, einzelnes Wattestäbchen, einzelne Spitze
Artikelnummer. 16328237
Ansicht ändern
Click to view available options
Spitzentyp:
Ein Ende
Packungsgröße:
500 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spitzentyp Packungsgröße
16328237 Ein Ende 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16328237 Lieferant Heinz Herenz Lieferanten-Nr. 1030818
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.60 CHF
    32.04 CHF / 500 Stück
    Sparen 17.56 CHF
    35% Rabatt
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
WA2 Holzapplikator mit einem einzelnen Wattestäbchen.
Wir bieten eine breite Palette steriler und unsteriler Tupfer an:
  • Applikator für Holz, PS, PP, Aluminium oder Papier
  • Jedes Exemplar ist in verschiedenen Längen erhältlich.
  • Mit Kopf aus Baumwolle, Viskose, Polyester oder Schaumstoff
  • Durchmesser der Köpfe: klein, mittel oder groß
  • Dies garantiert, dass für jede spezielle Anwendung das richtige Instrument zur Verfügung steht.
  • Beispielsweise werden Wattestäbchen für die Anwendung durch HNO-Ärzte empfohlen.
  • Unsere sterilen Wattestäbchen sind alle einzeln verpackt.
Bitte beachten Sie im medizinischen Bereich:
  • Nur zum einmaligen Gebrauch geeignet
  • Nur für die Verwendung durch medizinisches Fachpersonal
  • Diese Applikatorgröße: Ein einzelnes Wattestäbchen ist 10 x 35 mm groß, der Holzstäbchen 200 x 3 mm.
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Sterilität Unsteril
Griffmaterial Holz
Produkttyp Wattestäbchen
Spitzenmaterial Baumwolle
Spitzentyp Ein Ende