Learn More
W-5 hydrochloride, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18055232
Change view
Click to view available options
:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
18055232 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18055232 Lieferant Tocris Bioscience Lieferanten-Nr. 0368/10
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Calmodulin antagonist
Calmodulin antagonist (inhibits Ca2+-calmodulin dependent PDE with an IC50 of 240 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material W-5 hydrochloride
CAS 61714-25-8
Summenformel C16H23ClN2O2S
MDL-Nummer MFCD00058043
Menge 10 mg
Synonym w-5 hydrochloride, n-6-aminohexyl-1-naphthalenesulfonamide hydrochloride, w-5, hydrochloride, n-6-aminohexyl naphthalene-1-sulfonamide hydrochloride, n-6-aminohexyl-1-naphthalenesulphonamide hydrochloride, n-6-aminohexyl-1-naphthalenesulfonamide hcl, n-6-aminohexyl-1-naphthalenesulfonamide, hcl, acmc-209mvm, n-6-aminohexyl-1-naphthalenesulfonamide monohydrochlorde, 1-naphthalenesulfonamide, n-6-aminohexyl-, monohydrochlorde
InChI-Schlüssel HOCSVIGHWPLMFC-UHFFFAOYSA-N
SMILES [H+].[Cl-].NCCCCCCNS(=O)(=O)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
IUPAC-Name hydrogen N-(6-aminohexyl)naphthalene-1-sulfonamide chloride
Molekulargewicht (g/mol) 342.88
PubChem CID 173829
Formelmasse 342.88
Reinheit (%) >98%