Learn More
W-13 hydrochloride, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 30001084
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30001084 10 mg 10 Milligramm
18044682 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30001084 Lieferant Tocris Bioscience Lieferanten-Nr. 0361/10
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Calmodulin antagonist
Calmodulin antagonist (inhibits calmodulin activated PDE activity with an IC50 of 68 μM). Inhibits growth of tamoxifen-resistant breast cancer cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 88519-57-7
Summenformel C14H18Cl2N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 349.27
InChI-Schlüssel QKAALLVQBOLELJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym w-13 hydrochloride, n-4-aminobutyl-5-chloronaphthalene-2-sulfonamide hydrochloride, w-13, hydrochloride, n-4-aminobutyl-5-chloro-2-naphthalenesulfonamide hydrochloride, 2-naphthalenesulfonamide,n-4-aminobutyl-5-chloro-, hydrochloride 1:1, n-4-aminobutyl-5-chloro-2-naphthalenesulfonamide, hcl, acmc-209qtx, n-4-aminobutyl-5-chloro-2-naphthalenesulfonamide hcl, n-4-aminobutyl-5-chloronaphthalene-2-sulfonamidehydrochloride, n-4-aminobutyl-5-chloro-2-naphthalene sulfonamide hydro chloride
PubChem CID 16760706
ChEBI CHEBI:75367
IUPAC-Name N-(4-aminobutyl)-5-chloronaphthalene-2-sulfonamide;hydrochloride
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=C2)S(=O)(=O)NCCCCN)C(=C1)Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material W-13 hydrochloride
Menge 10 mg
Formelmasse 349.27
Reinheit (%) >98%