Beschreibung
- Flacher Aufsatz
- Geeignet für das Mischen von Behältern mit niedrigem Profil, einschließlich Kulturflaschen und Petrischalen
- Mit Abdeckmatte zum Schutz vor Verrutschen.
- Mit Rand an 4 Seiten
Spezifikation
Spezifikation
| Gewicht (metrisch) | 740 g |
| Beschreibung | Flache Ausführung mit Matte und Rand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Schütteltisch |