missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ VU 0357017 hydrochloride
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. p-4817151
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18095192

Marke: Tocris Bioscience™ 4295/10

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Positive allosteric modulator of M1 receptors

Positive allosteric modulator of muscarinic M1 receptors (EC50 = 198 nM). Displays no activity at M2-M5 at concentrations up to 30 μM. Potentiates NMDA receptor currents in hippocampal neurons; activity reverses cognitive decifits in a rodent model of hippocampal-dependent memory. CNS penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1135242-13-5
Summenformel C18H28ClN3O3

Spezifikation

Chemischer Name oder Material VU 0357017 hydrochloride
Menge 10 mg
Formelmasse 369.89
Reinheit >98%
Molekulargewicht 369.89
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt