Learn More
Velp Scientifica™ VSS2CCR2 DISPERGIERWERKZEUG .
Austauschbarer Stator und Rotor, flexibel, schnell und anwenderfreundlich. Velp Scientifica™ 10 bis 5000 ml Dispensiergerät für eine Vielzahl von Anwendungen mit hervorragender Leistung und Sicherheit.
Marke: Velp Scientifica™ A00000026
Additional Details : Gewicht : 0.44000kg
Beschreibung
- Kann in wenigen Sekunden und ohne Hilfsmittel montiert werden
- Bestehend aus einem schnelllaufenden Rotor mit scharfen Klingen, die innerhalb eines mit Öffnungen versehenen feststehenden Stators angeordnet sind
- Dadurch ist der OV5 für die verschiedensten Anwendungen geeignet
Spezifikation
10 bis 5000 ml | |
Keramikindustrie, Pharmaindustrie, petrochemische Industrie, Anwendungen zur Bekämpfung der Abwasserverschmutzung | |
OV5 Homogenisator | |
15 mm Rotor, 20 mm Stator | |
Je 1 | |
15 mm Rotor, 20 mm Stator |
40 bis 175 mm Eintauchtiefe | |
220 mm | |
Dosierwerkzeug | |
10 bis 5000 ml | |
VSS2CSR2 |