Learn More
Grant Instruments™ VR-Gestelle
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
(102) 0,5 ml-Röhrchen
(14) 30 mm-Röhrchen
(23) 24 mm-Röhrchen
(36) 16 bis 19 mm-Röhrchen
(65) 10 bis 13 mm-Röhrchen
(75) 1,5 ml-Röhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Für den Einsatz mit vielen Grant Heizthermostaten und beheizten Umwälzbädern vorgesehen.Grant Instruments™ VR Gestelle für beheizte Umwälzbäder bieten Platz für eine Vielzahl von Röhrchengrößen und -kapazitäten.
- Bietet Platz für Röhrchen von 0.5 ml bis zu Röhrchen mit 30 mm Durchmesser
- Für die Verwendung mit Grant Beheizten Umwälzbädern und Heizthermostaten.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | T100, TC120, TX150, TXF200 Heizthermostate |
| Aufnahmevermögen | (36) 16 bis 19 mm-Röhrchen |