Learn More
Gibco™ VP-SFM AGT™ Medium
Artikelnummer. p-7076324
Click to view available options
Menge:
1 l
10 kg
10 l
100 L
Packungsgröße:
1 Liter
10 Kilogramm
10 Liter
100 Liter
Artikelnummer. 10514043
Marke: Gibco™ 12559027
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
VP-SFM AGT™ Medium
Gibco VP-SFM AGT Medium is a flexible-format medium that is equivalent to VP-SFM with the addition of Advanced Granulation Technology for simplified preparation. VP-SFM is a serum-free, animal-origin-free culture medium designed for growth of VERO cells and virus production. It is also suitable for the growth of COS-7, MDCK, BHK-21, and Hep2 cells and for recombinant protein production.
VP-SFM AGT™ ist ein serumfreies, extrem proteinarmes Medium in einem anwenderfreundlichen Granulatformat. Es ist für das Wachstum von VERO-Zellen für die Virusproduktion und für das Wachstum von COS-7, MDCK-, BHK-21 und Hep-2 -Zellen für die rekombinante Proteinproduktion konzipiert.
Advanced Granulation Technology, AGT
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelllinie MDCK, VERO, HEp2, BHK-21, COS-7
Klassifikation Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, proteinarm, ohne Serum
Form Pulver (AGT)
Produkttyp VP Serum-freies Medium (SFM)
Serum Level Serumfrei
Mit Additiven Phenolrot, Natriumpyruvat, Natriumhydrogencarbonat
Ohne Additive Kein Glutamin
Produktlinie Gibco
Menge 1 l
Versandbedingung Nasseis
Endotoxin-Gehalt Niedrig
Format Securitainer Fläschchen mit Verschluss
Antibiotika inklusive Keine Antibiotika
Rekonstituiertes Volumen 1 L
Inhalt und Lagerung Im Kühlschrank (2–8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen.
Culture Type Suspensions-Zellkultur