Learn More
0.5ml Pre-Sterilized Screw Cap Tube, Pre- Sterilized (Self Standing) White VE=4000
Artikelnummer. 12559027 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0,5 ml
Packungsgröße:
500 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
12559027 0,5 ml 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12559027 Lieferant Axygen Lieferanten-Nr. SCT050SSWS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    239.00 CHF
    158.64 CHF / 500 Stück
    Sparen 80.36 CHF
    33% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Art der Kappe Schraubverschluss
Verschlussfarbe Weiß
Kapazität (metrisch) 0,5 ml
Material Polypropylen
Enthält Schraubverschluss mit O-Ring
Anzahl pro Packung Gehäuse 4000Pack
Verpackung Gehäuse 4000Pack
Sterilität Steril
Graduated Nein
Verschlusstyp Schraubverschluss