Learn More
Gibco™ VP-SFM AGT™ Medium
Artikelnummer. 10738415
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
10 kg
10 l
100 L
Packungsgröße:
1 Liter
10 Kilogramm
10 Liter
100 Liter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10738415 10 kg 10 Kilogramm
10514043 1 l 1 Liter
11590436 10 l 10 Liter
10556635 100 L 100 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10738415 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 12559003
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
VP-SFM AGT™ Medium
Gibco VP-SFM AGT Medium is a flexible-format medium that is equivalent to VP-SFM with the addition of Advanced Granulation Technology for simplified preparation. VP-SFM is a serum-free, animal-origin-free culture medium designed for growth of VERO cells and virus production. It is also suitable for the growth of COS-7, MDCK, BHK-21, and Hep2 cells and for recombinant protein production.
VP-SFM AGT™ ist ein serumfreies, extrem proteinarmes Medium in einem anwenderfreundlichen Granulatformat. Es ist für das Wachstum von VERO-Zellen für die Virusproduktion und für das Wachstum von COS-7, MDCK-, BHK-21 und Hep-2 -Zellen für die rekombinante Proteinproduktion konzipiert.
Advanced Granulation Technology, AGT
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelllinie MDCK, VERO, HEp2, BHK-21, COS-7
Klassifikation Chemically-defined, Protein-free, Serum-free
Form Pulver (AGT)
Produkttyp Serum-freies Medium (SFM)
Serum Level Serumfrei
Sterilität Unsteril
Mit Additiven Low Glucose, HEPES, Phenolrot, Sodium Pyruvate, Natriumhydrogencarbonat
Ohne Additive Kein Glutamin, No Antibiotics
Glucosekonzentration 3.9 g/L
Produktlinie Gibco
Menge 10 kg
Versandbedingung Dry Ice
Endotoxin-Gehalt Low
Format Ropak Bucket
Antibiotika inklusive Keine Antibiotika
Anorganische Salze Calcium, Magnesium, Natriumphosphat
Reinheits- oder Qualitätsgrad Certified
Inhalt und Lagerung Store at 2 to 8°C in the dark.
Kulturmilieu CO2
Culture Type Adherent Cell Culture