Learn More
Heathrow Scientific™ Vortexer™ Vortex-Geräte mit variabler Drehzahl
Artikelnummer. 15509821 Alle ansehen Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkte
Click to view available options
Steckertyp:
CE
UK-Stecker
Elektrische Anforderungen:
220-240 V, 50-60 Hz, 40 W
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15509821
Marke: Heathrow Scientific™ HS120214
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Vortexgerät ist universell einsetzbar und besonders praktisch. Ein besonders funktionelles Gerät für zahlreiche Anwendungen, bei denen ein sanftes Mischen bis hin zu einem Vortexen mit Hochgeschwindigkeit erforderlich ist.
  • Ein Mischkopf für verschiedene Schlauchgrößen
  • Kopfeinheiten müssen durch den Mischkopf nicht mehr ausgetauscht werden (Patent noch ausstehend), der sechs Schlauchgrößen fassen kann (0.2, 0.5, 1.5/2, 5, 15, 50 ml)
  • Standard-Assay-Scheibe und Mittelkonsole, die durch eine kurze Berührung bedienbar ist
  • Innovativer Kopf kann zum Reinigen entfernt werden
  • Vortexer™ besitzt einen Drehregler mit vier Positionen für eine variable Geschwindigkeit mit voreingestellten Geschwindigkeiten (1000, 2000, 3000 U/min) für durchgehendes oder unterbrochenes Mischen
  • Gegengewichtsystem und stabile, elastometrische Gerätefüße minimieren Vibrationen und
  • verhindert ein Umherwandern des Mischers, selbst bei hohen Geschwindigkeiten während des Betriebs
Spezifikation
Orbit 3,7 mm
Tragkraft (metrisch) 135 g
Drehzahlbereich 1000 bis 3000 U/min
Elektrische Anforderungen 220-240 V, 50-60 Hz, 40 W
Spannung 220/240 V
Wirkleistung 44 W
Stromstärke 0,4 A
Röhrchenkapazität 50 ml, 15 ml, 1,5/2 ml, 0,5 ml und 0,2 ml
Produkttyp Vortexgerät
Tragkraft (angloamerikanisch) 4.8 oz.
Zertifizierung/Konformität SGS-US-C, CE, CB Scheme, RoHS 2, PSE, WEEE
Steckertyp UK-Stecker
Frequenz 50/60 Hz
Material ABS-Sockel, Nylonplattform
Tiefe (angloamerikanisch) 7,41 in.
Tiefe (metrisch) 19 cm
Abmessungen (L x B) 6,7 x 7,5 in.
Abmessungen (L x B x H) 6,7 x 7,5 x 7,8 in.
Höhe (angloamerikanisch) 7.68 Zoll
Höhe (metrisch) 19,7 cm
Länge (angloamerikanisch) 6,7 in.
Länge (angloamerikanisch) Plattform 5,51 in.
Länge (metrisch) 17,1 cm
Länge (metrisch) Plattform 140 mm
Breite (angloamerikanisch) 6.67 Zoll
Breite (angloamerikanisch) Plattform 4,5 in.
Breite (metrisch) 17,1 cm
Breite (metrisch) Plattform 11,43 cm
Versandgewicht (angloamerikanisch) 11,12 lb.
Versandgewicht (metrisch) 5 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 8.66 lb.
Gewicht (metrisch) 3,93 kg
Farbe Blau
Reglertyp 3-Positionsschieber (oben) intermittierend, (mittig) aus, (unten) Dauerbetrieb
Beschreibung Vortexmischer 220/240 V, UK-Stecker
Modell Gehäuse HS120214
Zur Verwendung mit (Geräte) Röhrchen, Assay-Platten
Enthält 1 x Netzkabel, 1 x Mischkopf, 3 x elastische Haltebänder, 3 x Mittelpads
Motortyp Bürstenlos
Betriebsmodi 3 Modi: 1000, 2000 und 3000 U/min
Gewährleistung und Service 5 Jahre