Learn More
Corning™ Vortex-Plattform
Artikelnummer. p-8677002 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Federbelastete Plattform
Plattform
Plattform mit Antihaftmatte
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15965911
Marke: Corning™ 48010
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Corning™ Vortexmischer-Plattform für den Einsatz mit dem Corning™ LSE digitalen Multipositions-Vortexmischer.
  • Erforderliches Zubehör für den LSG digitalen Multipositions-Vortexmischer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aufnahmevermögen 4 Mikrotiterplatten
Produkttyp Plattform
Beschreibung Entwickelt für die sichere Aufnahme von bis zu vier Mikrotiterplatten
Zur Verwendung mit (Anwendung) Universalmischung
Zur Verwendung mit (Geräte) LSE digitaler Multipositions-Vortexmischer
Anzahl Positionen 4